Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
705446
2-Methyloxazol-4-carbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Methyl-2-Methyloxazol-4-Carboxylat
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChIKey
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?