Wichtige Dokumente
705209
2,6-Dihydroxy-1-methylpurin-methyl-13C, d3
98 atom %, ≥97% (CP)
Synonym(e):
1-Methylxanthin-(methyl-13C,d3)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5D3H3N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
13C
D
98 atom %
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
InChIKey
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?