704237
Lanthan-Strontium-Manganit
composite cathode powder, LSM-20/GDC10
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zusammensetzung
Ce0.9Gd0.1O2, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
4-8 m2/g
Partikelgröße
0.4-0.9 μm (Horiba-centrifugal)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells