Merck
704202
Sigma-Aldrich
Nickeloxid – Yttrium-stabilisiertes Zirconiumdioxid
for coatings, NiO/YSZ
About This Item
Lineare Formel:
66 wt. % NiO · 34 wt. % (Y2O3ZrO2)
UNSPSC-Code:
26111700
Form
powder
Zusammensetzung
NiO, 66 wt. %
(Y2O3-ZrO2), 34 wt. %
Oberflächenbereich
4-8 m2/g , BET
Anwendung(en)
battery manufacturing
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)