Wichtige Dokumente
703125
Phenanthren-13C14
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
powder
Mol-Gew.
191.99 by atom % calculation
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChIKey
YNPNZTXNASCQKK-FIJHWJEJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)