Wichtige Dokumente
701734
Brombenzol-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Deuteriertes Brombenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5585 (lit.)
bp
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
electronics
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?