Wichtige Dokumente
700258
Natriumpalmitat-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-13C16 Natrium, Palmitinsäure-13C16 Natrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+16
SMILES String
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)