6P100
6-Point Style Die
6P100
About This Item
Materialien
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Leistungsmerkmale
point style 6 pt probe
Verpackung
pkg of 16 non-diced devices
Hersteller/Markenname
6P100
die thickness
525 μm , silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)