696757
Lignocellulose-13C High DP from maize
97 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
Form
solid
Zusammensetzung
Saccarides, 76.5 % (w/w) HPLC
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)