Wichtige Dokumente
689327
Titrationslösung für den quantitative Nachweis von Butyllithium
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2
Molekulargewicht:
180.21
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
2-propanol, 1.0 M
Verunreinigungen
≤0.04% water
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline can be used as a titration solution to obtain the accurate concentration of the butyllithium reagent in the solution.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
?-and ??-Lithiation-Electrophile Trapping of N-Thiopivaloyl and N-tert-Butoxythiocarbonyl ?-Substituted Azetidines: Rationalization of the Regiodivergence Using NMR and Computation
Jackson KE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80, 9838-9846 (2015)