Merck
687839
Sigma-Aldrich
3-Nitro-4-hydroxyphenyl-13C6 acetic acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H7NO5
Molekulargewicht:
203.10
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C]1=[13C][13C]=[13C](CC(O)=O)[13C]=[13C]1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
COVPALHZVMEROO-JTZKEMBVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)