Merck
686719
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-Methylbenzaldehyd
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.525
Dichte
1.151 g/mL at 20 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)