Merck
684031
Sigma-Aldrich
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylendiamin-Dihydrochlorid -dihydrochlorid
97%
Synonym(e):
(1S, 2S)-1,2-Bis-(4-nitrophenyl)-1,2-ethandiamin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N4O4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D -84.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
202-207 °C
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
Cl.Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N4O4.2ClH/c15-13(9-1-5-11(6-2-9)17(19)20)14(16)10-3-7-12(8-4-10)18(21)22;;/h1-8,13-14H,15-16H2;2*1H/t13-,14-;;/m0../s1
InChIKey
PDPYGNJVCKPVGM-AXEKQOJOSA-N
Anwendung
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylenediamine dihydrochloride can be used to prepare a fluorous Fe-salen complex, which is used as a catalyst in the asymmetric epoxidation of C-C double bonds.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Unprecedented Asymmetric Epoxidation of Isolated Carbon-Carbon Double Bonds by a Chiral Fluorous Fe (III) Salen Complex: Exploiting Fluorophilic Effect for Catalyst Design
Kobayashi Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2019(13), 2401-2408 (2019)
Artikel
Chiral Vicinal Diamines for Asymmetric Synthesis