Merck
682586
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C,d5
98 atom % D, 98 atom % 13C
Synonym(e):
Ethyl-13C2, d5 alkohol
About This Item
Lineare Formel:
13CD313CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % D
bp
78 °C
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1D3,2+1D2
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-HXUSQKPVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)