Wichtige Dokumente
681199
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
Synonym(e):
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
InChIKey
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)