Wichtige Dokumente
681164
3′-Jodacetophenon
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
107 °C/1 mmHg
Dichte
1.767 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?