Merck
681075
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Methylpyridin-4-Carbonylchlorid
97%
Synonym(e):
2-Chlor-6-methylisonicotinoylchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5555
bp
80-85 °C/3-4 mmHg
Dichte
1.361 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
SMILES String
Cc1cc(cc(Cl)n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-5(7(9)11)3-6(8)10-4/h2-3H,1H3
InChIKey
YHKLLTUNTUJQSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)