Merck
680311
Sigma-Aldrich
S-Trioxan-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
1,3,5-Trioxan-13C3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH2]1O[13CH2]O[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
BGJSXRVXTHVRSN-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)