Merck
674885
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.572
Dichte
1.007 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSc1nccc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-3-4-7-6(8-5)9-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)