Merck
674656
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol -Lösung
1 M in THF
Synonym(e):
α,α-Diphenyl-D-prolinolmethylboronsäure-cyclamidester, (R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborlidin, (R)-1-Methyl,3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo-(1,2-c)(1,3,2)-oxazaborol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20BNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Optische Aktivität
[α]22/D +76.8°, c = 1 in toluene
Konzentration
1 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.4602
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChIKey
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Anwendung
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stemmler, R.T.
Synlett, 997-997 (2007)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
Singh, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37, 1986-1986 (1998)