Wichtige Dokumente
666394
Methyl-12C-amin-15N
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH315NH2 ·HCl
Molekulargewicht:
69.50
UNSPSC-Code:
12352101
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-234 °C
SMILES String
[13CH3][15NH2].Cl
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)