Merck
665614
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Trifluormethyl)pyrrolidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8F3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
VINAMCOZNJHNIH-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)