Merck
665428
Sigma-Aldrich
Oxalyl-13C2-chlorid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Ethanedioyl-1,2-13C2 dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
bp
62-65 °C
Dichte
1.523 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[13C](=O)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6/i1+1,2+1
InChIKey
CTSLXHKWHWQRSH-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)