Wichtige Dokumente
662844
Allylcyclohexan
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.450
bp
148-149 °C/760 mmHg
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
InChIKey
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?