Merck
662666
Sigma-Aldrich
Uridin-15N2 5′-Monophosphat Natriumsalz
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H1115N2Na2O9P
Molekulargewicht:
370.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
InChIKey
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)