662461
Lumidot™ CdSe
640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Partikelgröße
6.2-7.7 nm
λmax
615-625 nm
Fluoreszenz
λem 635-645 nm
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
InChIKey
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?