Merck
660809
Sigma-Aldrich
L-Glutamin-1,2-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
H2NCO(CH2)213CH(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
148.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Eignung
endotoxin tested
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[H][13C@](N)(CCC(N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,5+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-JAWTVSONSA-N
Anwendung
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)