Wichtige Dokumente
659576
Glykosyloxyethylmethacrylat
5 % (w/v) in ethanol
Synonym(e):
GEMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
5 % (w/v) in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.366
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H20O8/c1-6(2)11(17)18-3-4-19-12-10(16)9(15)8(14)7(5-13)20-12/h7-10,12-16H,1,3-5H2,2H3/t7-,8-,9+,10-,12?/m1/s1
InChIKey
KUQRLZZWFINMDP-BGNLRFAXSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)