Wichtige Dokumente
658421
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanin-Methylester -hydrochlorid
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
p-Nitrophenylalanin-methylester -hydrochlorid, Methyl-4-nitro-L-phenylalaninat -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanin-Methylester -hydrochlorid, 97%
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
210-214 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?