Merck
656860
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-glutar-2,2,3,4,4-d5-säure
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
UNSPSC-Code:
12352005
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)