Wichtige Dokumente
655945
Dimethylcarbonat-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-4 °C (lit.)
Dichte
1.104 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3]O[13C](=O)O[13CH3]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
IEJIGPNLZYLLBP-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?