Merck
652490
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
carboxylic acid functionalized, >90% carbon basis,D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
Synonym(e):
SWNT, carbonsäurefunktionalisiert
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, einwandig, Carboxylsäure-funktionalisiert, >90% carbon basis, D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
Qualitätsniveau
Assay
>90% carbon basis
Form
powder
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1
Kennzeichnungsgrad
1.0-3.0 atom% carboxylic acid
T × L
4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
Verunreinigungen
5-8% metals
Löslichkeit
H2O: dispersible 0.1 mg/mL
DMF: dispersible 1.0 mg/mL
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Allgemeine Beschreibung
Einwandige Nanoröhrchen (single-walled nanotubes, SWNT) wurden mittels Lichtbogen-Entladungsmethode hergestellt. Anschließend wurden sie in Salpetersäure gereinigt und so funktionalisiert. Die Carbonsäure (-COOH)-Funktionalität entlang der Länge des Nanoröhrchens kann mit verschiedensten funktionalen Gruppen derivatisiert werden. Der Durchmesser der Nanoröhrchen beträgt durchschnittlich 1,4 nm ± 0,1 nm. Ihre Transporteigenschaften im Boden wurden untersucht.
Anwendung
Carboxylierte SWNT wurden verwendet, um eine Indiumzinnoxid (ITO)-Elektrode für die Fertigung eines neuartigen elektrochemischen Immunsensors zu modifizieren. Carboxylierte SWNT wurden weiter multifunktionalisiert und genutzt, um den Einfluss einer gebundenen chemischen Gruppe auf die Sorption von Pyrenkonjugaten von Oligonukleotiden zu untersuchen. Berichten zufolge wurde ein elektrochemischer DNA-Biosensor unter Verwendung von funktionalisierten SWNT entwickelt. Er wurde für die Herstellung der Chlorcarbonyl-funktionalisierten SWNT genutzt. Er wurde eingesetzt, um eine SWNT/(Pb, Zn)-Phosphat-Glas-Verbundstruktur für die duale Verwendung als Lichtsensor und Photostromkonverter herzustellen. Die Interaktion von carboxylierten SWNT mit Caco-2 wurde im Detail untersucht.
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Physikalische Eigenschaften
Typ der Carboxylgruppe ist: -COOH.
Angaben zur Herstellung
Lichtbogen-Entladungsmethode
Hinweis zur Analyse
Kohlenstoffhaltige Bestandteile
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aiping Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(30), 9902-9908 (2006-07-27)
We report a further advance in the bulk purification of nitric acid-treated single-walled carbon nanotubes (SWNTs) by use of high-speed centrifugation. We have already shown that low-speed centrifugation is effective in removing amorphous carbon (AC). In these earlier experiments, the
Optimization of the Ni-Y Composition in Bulk Electric Arc Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes by Using Near-Infrared Spectroscopy
Itkis, M.E. et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108, 12770-12775 (2004)
Single-walled carbon nanotube/(Pb, Zn)-phosphate glass heterostructure: an optical sensor and efficient photocurrent converter
Balaji S, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 45(32) (2012)
Fluorecently labeled bionanotransporters of nucleic acid based on carbon nanotubes.
Novopashina, DS, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) (2012)
Dendron-tethered and templated CdS quantum dots on single-walled carbon nanotubes.
SH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(23), 7505-7509 (2006)
Artikel
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are promising materials for use in the active channel of field-effect transistors (FETs), photoabsorbing layers of solar cells and photodetectors because of their ultrafast charge transport mobility.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
652490-1G4061835515547
652490-250MG4061835512058