Wichtige Dokumente
649694
N-Acetyl-D-Neuraminsäure-1,2,3-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonym(e):
Sialinsäure-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
186 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[13CH2][13C](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11?/m0/s1/i2+1,10+1,11+1
InChIKey
SQVRNKJHWKZAKO-JQVNYIDJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
649694-10MG | 4061841668718 |