Merck
647756
Sigma-Aldrich
1-Acetylpiperidin-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
N-Acetylisonipecotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Triazole derivatives
  • Antiproliferative agents
  • CDK inhibitors
  • CCR5 antagonists for HIV treatment
  • nhNK1 antagonists
  • Piperidine derivatives
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)