Wichtige Dokumente
645524
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kieselgel, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Qualität
technical grade
Beschreibung
Residual water (≤12%)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
500-600 m2/g , approx.
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
200-425 mesh
35-75 μm
Porengröße
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH-Wert
6.5-7.5
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?