Merck
643831
Sigma-Aldrich
4-Bromtriphenylamin
97%
Synonym(e):
4-Brom-N,N-diphenylanilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
InChIKey
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)