Merck
641022
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethylamin, polymer gebunden
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Kennzeichnungsgrad
0.6-1.1 mmol/g loading
Partikelgröße
70-90 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Scavenges benzyl and allyl halides and ketones.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)