634131
Aluminiumtitanat
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium-Titan-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
<25 nm (BET)
SMILES String
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChIKey
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.