Wichtige Dokumente
633739
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
238-242 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Chrnb2(54239)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)