Wichtige Dokumente
632147
2-Brom-3-Pyridincarboxaldehyd
96%
Synonym(e):
2-Brom-3-formylpyridin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
InChIKey
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
632147-5G | 4061832721323 |
632147-1G | 4061832721316 |