Merck
631361
Sigma-Aldrich
4′-Acetamidoacetophenon
97%
Synonym(e):
4′-Acetylacetanilid, 4-Acetamidoacetophenon, N-(4-Acetylphenyl)-acetamid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
ketone
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
InChIKey
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)