Wichtige Dokumente
630934
3-Methoxy-N-Methylanilin
97%
Synonym(e):
N-Methyl-m-anisidin
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChIKey
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?