Wichtige Dokumente
630268
3-Chlor-1-Ethynylbenzol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
InChIKey
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
New Aromatic Terminal Alkynes