Merck
617075
Sigma-Aldrich
Diethylamin-d11
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3CD2)2ND
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
InChIKey
HPNMFZURTQLUMO-REUZILGJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)