Merck
616842
Sigma-Aldrich
Poly-(ethylen-1,2-d2)
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CHDCHD)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-145 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2 (per repeating unit)
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.