Wichtige Dokumente
616311
N-Methylpiperzin-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D8H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
138 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
PVOAHINGSUIXLS-UDCOFZOWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?