Merck
615471
Sigma-Aldrich
Glycerin-tripalmitat-16,16,16-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Glyceryl tri(hexadecanoat-16,16,16-d3), Tripalmitin-d9-(trimethyl-d9)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51D9H89O6
Molekulargewicht:
816.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
PVNIQBQSYATKKL-GQALSZNTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)