Merck
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propan-d6-diol
98 atom % D
Synonym(e):
Propylen-d6-glykol
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD(OH)CD2OH
Molekulargewicht:
82.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)