Merck
613711
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triazin-d3
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-83 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1nc([2H])nc([2H])n1
InChI
1S/C3H3N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H/i1D,2D,3D
InChIKey
JIHQDMXYYFUGFV-CBYSEHNBSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)