Merck
612987
Supelco
Chloroform -Lösung
NMR reference standard, 3% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Zusammensetzung
TMS, 0.2%
Konzentration
3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
1H line shape
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.